Anti-CK17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6649
BWRLBS6649EA 341 EUR InStock
BWRLBS6649
Anti-CK17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Cytokeratin 17.
Cytokeratin 17 pAb detects endogenous levels of Cytokeratin 17 protein.
Type: Primary
Antigen: CK17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité