Anti-Lck Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6650
BWRLBS6650EA 341 EUR InStock
BWRLBS6650
Anti-Lck Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Lck.
LCK pAb detects endogenous levels of LCK protein.
Type: Primary
Antigen: Lck
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité