Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6660
BWRLBS6660EA 341 EUR InStock
BWRLBS6660
Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MBP.
MBP pAb detects endogenous levels of MBP protein.
Type: Primary
Antigen: MBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité