Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6666
BWRLBS6666EA 341 EUR InStock
BWRLBS6666
Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MITF.
MITF pAb detects endogenous levels of MITF protein.
Type: Primary
Antigen: MITF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité