Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6669
BWRLBS6669EA 341 EUR InStock
BWRLBS6669
Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MNAT1.
MNAT1 pAb detects endogenous levels of MNAT1 protein.
Type: Primary
Antigen: MNAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité