Anti-NOS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6678
BWRLBS6678EA 341 EUR InStock
BWRLBS6678
Anti-NOS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human NOS1.
NOS1 pAb detects endogenous levels of NOS1 protein.
Type: Primary
Antigen: NOS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité