Anti-PPP4C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6703
BWRLBS6703EA 341 EUR InStock
BWRLBS6703
Anti-PPP4C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PPP4C.
PPP4C pAb detects endogenous levels of PPP4C protein.
Type: Primary
Antigen: PPP4C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité