Anti-SHP-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6827
BWRLBS6827EA 341 EUR InStock
BWRLBS6827
Anti-SHP-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 550-600 of Human EphA2.
SHP-1 pAb detects endogenous levels of SHP-1 protein.
Type: Primary
Antigen: SHP-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité