Anti-NQO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6833
BWRLBS6833EA 341 EUR InStock
BWRLBS6833
Anti-NQO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human NQO1.
NQO1 pAb detects endogenous levels of NQO1 protein.
Type: Primary
Antigen: NQO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité