Anti-DNA pol beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6855
BWRLBS6855EA 341 EUR InStock
BWRLBS6855
Anti-DNA pol beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human DNA pol beta.
DNA pol ? pAb detects endogenous levels of DNA pol ? protein.
Type: Primary
Antigen: DNA pol beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité