Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6893
BWRLBS6893EA 341 EUR InStock
BWRLBS6893
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MMP9.
MMP9 pAb detects endogenous levels of MMP9 protein.
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité