Anti-CA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6959
BWRLBS6959EA 341 EUR InStock
BWRLBS6959
Anti-CA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CA1.
CA1 pAb detects endogenous levels of CA1 protein.
Type: Primary
Antigen: CA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité