Anti-STAR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6960
BWRLBS6960EA 341 EUR InStock
BWRLBS6960
Anti-STAR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human STAR.
STAR pAb detects endogenous levels of STAR protein.
Type: Primary
Antigen: STAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité