Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6965
BWRLBS6965EA 341 EUR InStock
BWRLBS6965
Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human BCHE.
BCHE pAb detects endogenous levels of Cholinesterase protein.
Type: Primary
Antigen: BCHE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité