Anti-Catenin-alpha1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6976
BWRLBS6976EA 341 EUR InStock
BWRLBS6976
Anti-Catenin-alpha1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Catenin-alpha1.
Catenin-?1/2 pAb detects endogenous levels of Catenin-?1/2 protein.
Type: Primary
Antigen: Catenin-alpha1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité