Anti-Ac-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K23]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS70005
BWRLBS70005EA 284 EUR InStock
BWRLBS70005
Anti-Ac-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K23]
Anticorps
Synthetic peptide including acetyl-lysine 23 of Histone H3.
Ac-Histone H3 (K23) pAb detects endogenous levels of Histone H3 protein only when acetylated at Lys23.
Type: Primary
Antigen: Ac-Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone: K23
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité