Anti-Actived-CASP3 p17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7004
BWRLBS7004EA 284 EUR InStock
BWRLBS7004
Anti-Actived-CASP3 p17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 150 - 200 of Human active Caspase 3.
Actived-Caspase-3 p17 pAb detects endogenous levels of Actived-Caspase-3 p17 protein.
Type: Primary
Antigen: Actived-CASP3 p17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité