Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP7 p20 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D198]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS7007
BWRLBS7007EA 262 EUR InStock
BWRLBS7007
Anti-CASP7 p20 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D198]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 180-230 of Human Caspase 7.

Caspase-7 p20 (D198) pAb detects endogenous levels of the large fragment of caspase-7 resulting from cleavage at Asp198. The antibody does not cross-react with full length caspase-7 or with other caspases.

Type: Primary
Antigen: CASP7 p20
Clonality: Polyclonal
Clone: D198
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité