Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cleaved-Lamin A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D230+]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS7014
BWRLBS7014EA 262 EUR InStock
BWRLBS7014
Anti-Cleaved-Lamin A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D230+]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 231-280 of Human Lamin A.

Cleaved-Lamin A (D230+) pAb detects the large fragment of lamin A (50 kDa)and lamin C (45 kDa) resulting from cleavage at Asp230. The antibody does not cross-react with full length lamin A or lamin C.

Type: Primary
Antigen: Cleaved-Lamin A
Clonality: Polyclonal
Clone: D230+
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité