Anti-Cathepsin L2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L114]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7023
BWRLBS7023EA 262 EUR InStock
BWRLBS7023
Anti-Cathepsin L2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L114]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 91-140 of Human Cathepsin L2.
Cathepsin L2 (L114) pAb detects endogenous levels of Cathepsin L2 protein.
Type: Primary
Antigen: Cathepsin L2
Clonality: Polyclonal
Clone: L114
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité