Anti-CASP2 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T325]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7072
BWRLBS7072EA 262 EUR InStock
BWRLBS7072
Anti-CASP2 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T325]
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 300 - 350 of Human active Caspase 2.
Caspase-2 p18 (T325) pAb detects endogenous levels of Caspase-2 p18 protein.
Type: Primary
Antigen: CASP2 p18
Clonality: Polyclonal
Clone: T325
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité