Anti-Dok-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7103
BWRLBS7103EA 341 EUR InStock
BWRLBS7103
Anti-Dok-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Dok-1.
Dok-1 pAb detects endogenous levels of Dok-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Dok-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité