Anti-MMP-8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7169
BWRLBS7169EA 341 EUR InStock
BWRLBS7169
Anti-MMP-8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MMP-8.
MMP-8 pAb detects endogenous levels of MMP-8 protein.
Type: Primary
Antigen: MMP-8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité