Anti-PDCD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7192
BWRLBS7192EA 341 EUR InStock
BWRLBS7192
Anti-PDCD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PDCD4.
PDCD4 pAb detects endogenous levels of PDCD4 protein.
Type: Primary
Antigen: PDCD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité