Anti-PSMC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7204
BWRLBS7204EA 341 EUR InStock
BWRLBS7204
Anti-PSMC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PSMC3 .
PSMC3 pAb detects endogenous levels of PSMC3 protein.
Type: Primary
Antigen: PSMC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité