Anti-Rad50 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7212
BWRLBS7212EA 341 EUR InStock
BWRLBS7212
Anti-Rad50 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Rad50.
Rad50 pAb detects endogenous levels of Rad50 protein.
Type: Primary
Antigen: Rad50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité