Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7217
BWRLBS7217EA 341 EUR InStock
BWRLBS7217
Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human RPL5.
RPL5 pAb detects endogenous levels of RPL5 protein.
Type: Primary
Antigen: RPL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité