Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ChIP Grade]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7226
BWRLBS7226EA 341 EUR InStock
BWRLBS7226
Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ChIP Grade]
Anticorps
Recombinant full length Human DNMT3L.
DNMT3L pAb detects endogenous levels of DNMT3L protein.
Type: Primary
Antigen: DNMT3L
Clonality: Polyclonal
Clone: ChIP Grade
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS7226
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité