Anti-UHRF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7228
BWRLBS7228EA 341 EUR InStock
BWRLBS7228
Anti-UHRF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human UHRF2.
UHRF2 pAb detects endogenous levels of UHRF2 protein.
Type: Primary
Antigen: UHRF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité