Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Mono-Methyl K27]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7235
BWRLBS7235EA 379 EUR InStock
BWRLBS7235
Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Mono-Methyl K27]
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1-100 of Human Histone H3, mono methylated at K27.
Histone H3 (Mono-Methyl K27) pAb detects endogenous levels of histone H3 only when mono-methylated at Lys27.
Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone: Mono-Methyl K27
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Other (Wide Range)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité