Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Tri-Methyl K79]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7242
BWRLBS7242EA 379 EUR InStock
BWRLBS7242
Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Tri-Methyl K79]
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1-100 of Human Histone H3, Tri methylated at K79.
Histone H3 (Tri-Methyl K79) pAb detects endogenous levels of histone H3 only when tri-methylated at Lys79.
Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone: Tri-Methyl K79
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Other (Wide Range)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité