Anti-DLC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7318
BWRLBS7318EA 341 EUR InStock
BWRLBS7318
Anti-DLC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human DLC1.
DLC1 pAb detects endogenous levels of DLC1 protein.
Type: Primary
Antigen: DLC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité