Anti-GNB2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7383
BWRLBS7383EA 341 EUR InStock
BWRLBS7383
Anti-GNB2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GNB2L1.
GNB2L1 pAb detects endogenous levels of GNB2L1 protein.
Type: Primary
Antigen: GNB2L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité