Anti-SLC18A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7442
BWRLBS7442EA 341 EUR InStock
BWRLBS7442
Anti-SLC18A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human SLC18A2.
SLC18A2 pAb detects endogenous levels of SLC18A2 protein.
Type: Primary
Antigen: SLC18A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité