Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: aDi-Methyl R2]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7511
BWRLBS7511EA 379 EUR InStock
BWRLBS7511
Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: aDi-Methyl R2]
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1-100 of Human Histone H3, aDi-methylated at R2.
Histone H3 (aDi-Methyl R17) pAb detects endogenous levels of histone H3 only when asymmetric Di-Methyl at Arg2.
Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone: aDi-Methyl R2
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat; Other (Wide Range)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité