Anti-NLK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7516
BWRLBS7516EA 341 EUR InStock
BWRLBS7516
Anti-NLK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human NLK.
NLK pAb detects endogenous levels of NLK protein.
Type: Primary
Antigen: NLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS7516
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité