Anti-GALNS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7589
BWRLBS7589EA 341 EUR InStock
BWRLBS7589
Anti-GALNS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GALNS.
GALNS pAb detects endogenous levels of GALNS protein.
Type: Primary
Antigen: GALNS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité