Anti-HIF1AN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7590
BWRLBS7590EA 341 EUR InStock
BWRLBS7590
Anti-HIF1AN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human HIF1AN.
HIF1AN pAb detects endogenous levels of HIF1AN protein.
Type: Primary
Antigen: HIF1AN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité