Anti-RPLP0 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7620
BWRLBS7620EA 341 EUR InStock
BWRLBS7620
Anti-RPLP0 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human RPLP0.
RPLP0 pAb detects endogenous levels of RPLP0 protein.
Type: Primary
Antigen: RPLP0
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité