Anti-Histone H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Tri-Methyl K20]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7676
BWRLBS7676EA 379 EUR InStock
BWRLBS7676
Anti-Histone H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Tri-Methyl K20]
Anticorps
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1-100 of Human Histone H4, Tri methylated at K20.
Histone H4 (Tri-Methyl K20) pAb detects endogenous levels of histone H4 only when Tri-methylated at Lys20.
Type: Primary
Antigen: Histone H4
Clonality: Polyclonal
Clone: Tri-Methyl K20
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat; Other (Wide Range)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité