Anti-CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7709
BWRLBS7709EA 341 EUR InStock
BWRLBS7709
Anti-CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CCL22.
CCL22 pAb detects endogenous levels of CCL22 protein.
Type: Primary
Antigen: CCL22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité