Anti-AP2B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7713
BWRLBS7713EA 341 EUR InStock
BWRLBS7713
Anti-AP2B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human AP2B1.
AP2B1 pAb detects endogenous levels of AP2B1 protein.
Type: Primary
Antigen: AP2B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité