Anti-GTF2F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7719
BWRLBS7719EA 341 EUR InStock
BWRLBS7719
Anti-GTF2F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GTF2F1.
GTF2F1 pAb detects endogenous levels of GTF2F1 protein.
Type: Primary
Antigen: GTF2F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité