Anti-FUT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7813
BWRLBS7813EA 341 EUR InStock
BWRLBS7813
Anti-FUT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human FUT2.
FUT2 pAb detects endogenous levels of FUT2 protein.
Type: Primary
Antigen: FUT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité