Anti-DAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7828
BWRLBS7828EA 341 EUR InStock
BWRLBS7828
Anti-DAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human DAPK1.
DAPK1 pAb detects endogenous levels of DAPK1 protein.
Type: Primary
Antigen: DAPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité