Anti-BBOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7873
BWRLBS7873EA 341 EUR InStock
BWRLBS7873
Anti-BBOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human BBOX1.
BBOX1 pAb detects endogenous levels of BBOX1 protein.
Type: Primary
Antigen: BBOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité