Anti-GZMA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7978
BWRLBS7978EA 341 EUR InStock
BWRLBS7978
Anti-GZMA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GZMA.
GZMA pAb detects endogenous levels of GZMA protein.
Type: Primary
Antigen: GZMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité