Anti-SERPINB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7999
BWRLBS7999EA 341 EUR InStock
BWRLBS7999
Anti-SERPINB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human SERPINB1.
SERPINB1 pAb detects endogenous levels of SERPINB1 protein.
Type: Primary
Antigen: SERPINB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité