Anti-Ac-Histone H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K12]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS8010
BWRLBS8010EA 284 EUR InStock
BWRLBS8010
Anti-Ac-Histone H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K12]
Anticorps
Synthetic peptide including acetyl-lysine 12 of Histone H4.
Ac-Histone H4 (K12) pAb detects endogenous levels of Histone H4 protein only when acetylated at K12.
Type: Primary
Antigen: Ac-Histone H4
Clonality: Polyclonal
Clone: K12
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité