Anti-Chk1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S291]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9116
BWRLBS9116EA 262 EUR InStock
BWRLBS9116
Anti-Chk1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S291]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 261-310 of Human Chk1.
Chk1 (S291) pAb detects endogenous levels of Chk1 protein.
Type: Primary
Antigen: Chk1
Clonality: Polyclonal
Clone: S291
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité